Läs mer
2’-O-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl-7-O-(triethylsilyl) Paclitaxel, TRC
Produktkod. 30453444
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453444 100 mg
30454287 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT774215100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2’-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl-7-O-(triethylsilyl) Paclitaxel
Analyt- eller komponentnamn 2’-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl-7-O-(triethylsilyl) Paclitaxel
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C56 H66 Cl3 N O16 Si
Synonym (alphaR,betaS)-beta-(Benzoylamino)-alpha-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-benzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4-O-(triethylsilyl)-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C56H66Cl3NO16Si/c1-10-77(11-2,12-3)76-39-28-40-54(30-69-40,75-34(6)62)45-47(74-49(65)37-26-20-15-21-27-37)55(68)29-38(32(4)41(52(55,7)8)43(71-33(5)61)46(63)53(39,45)9)72-50(66)44(73-51(67)70-31-56(57,58)59)42(35-22-16-13-17-23-35)60-48(64)36-24-18-14-19-25-36/h13-27,38-40,42-45,47,68H,10-12,28-31H2,1-9H3,(H,60,64)/t38-,39-,40+,42-,43+,44+,45-,47-,53+,54-,55+/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
IUPAC-namn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-3-phenyl-2-(2,2,2-trichloroethoxycarbonyloxy)propanoyl]oxy-1-hydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9-triethylsilyloxy-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 1143.565
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 1141.322