missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-O-[(2-Methoxyethoxy)methyl] Roxithromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-[(2-Methoxyethoxy)methyl] Roxithromycin |
| CAS | 425365-66-8 |
| Molekylformel | C45H84N2O17 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (9E)-2'-O-[(2-Methoxyethoxy)methyl] Erythromycin 9-[O-[(2-Methoxyethoxy)methyl] oxime] |
| InChI formel | InChI=1S/C45H84N2O17/c1-16-33-45(10,52)38(48)28(4)35(46-59-25-57-20-18-54-14)26(2)22-43(8,51)40(64-42-37(58-24-56-19-17-53-13)32(47(11)12)21-27(3)60-42)29(5)36(30(6)41(50)62-33)63-34-23-44(9,55-15)39(49)31(7)61-34/h26-34,36-40,42,48-49,51-52H,16-25H2,1-15H3/b46-35+/t26-,27-,28+,29+,30-,31+,32+,33-,34+,36+,37-,38-,39+,40-,42+,43-,44-,45-/m1/s1 |
| LEDER | O=C([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C1)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](OCOCCOC)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@](O)(C)C[C@H]/3C)O[C@H](CC)[C@](O)(C)[C@H](O)[C@@H](C)C3=N\OCOCCOC |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-(2-methoxyethoxymethoxy)-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 925.15 |
| Formel vikt | 924.577 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?