missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-uridine, TRC

Produktkod. 30469838
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469838 100 mg
30477346 250 mg
30477593 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM304495100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 163759-49-7
Molekylformel C13H20N2O7
Molekylvikt (g/mol) 316.31
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-(2-methoxyethoxy)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
LEDER COCCO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=O)NC2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-uridine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O7/c1-7-5-15(13(19)14-11(7)18)12-10(21-4-3-20-2)9(17)8(6-16)22-12/h5,8-10,12,16-17H,3-4,6H2,1-2H3,(H,14,18,19)/t8-,9-,10-,12-/m1/s1
Formel vikt 316.1271
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.