Läs mer
2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-uridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-uridine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O7/c1-7-5-15(13(19)14-11(7)18)12-10(21-4-3-20-2)9(17)8(6-16)22-12/h5,8-10,12,16-17H,3-4,6H2,1-2H3,(H,14,18,19)/t8-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 316.1271 |