Läs mer
2'-O-(2-Methoxyethyl)adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-(2-Methoxyethyl)adenosine |
| CAS | 168427-74-5 |
| Molekylformel | C13H19N5O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N5O5/c1-21-2-3-22-10-9(20)7(4-19)23-13(10)18-6-17-8-11(14)15-5-16-12(8)18/h5-7,9-10,13,19-20H,2-4H2,1H3,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1 |
| LEDER | COCCO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-(2-methoxyethoxy)oxolan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.32 |
| Formel vikt | 325.1386 |