Läs mer
2’-O,4’-C-Methyleneuridine, MedChemExpress
Produktkod. 16430817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16430817 50 mg
16414508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16430817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111639
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
MedChemExpress 2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2’-O,4’-C-Methyleneuridine
CAS 200435-92-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N2O6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (487.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@]12O[C@@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)[C@H](OC2)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 256.21
Formel vikt 256.21
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation