missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2'-O-Acetylspiramycin I, TRC

Produktkod. 30314441
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314441 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1878055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2'-O-Acetylspiramycin I
CAS 89000-32-8
Molekylformel C45 H76 N2 O15
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-O-Acetylspiramycin I
InChI formel InChI=1S/C45H76N2O15/c1-25-22-31(20-21-48)40(62-44-42(59-30(6)49)38(47(10)11)39(28(4)58-44)61-37-24-45(7,53)43(52)29(5)57-37)41(54-12)33(50)23-35(51)55-26(2)16-14-13-15-17-34(25)60-36-19-18-32(46(8)9)27(3)56-36/h13-15,17,21,25-29,31-34,36-44,50,52-53H,16,18-20,22-24H2,1-12H3/b14-13+,17-15+/t25-,26-,27-,28-,29+,31+,32+,33-,34+,36+,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
LEDER CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3OC(=O)C)N(C)C
IUPAC-namn [(2S,3R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-4-(dimetylamino)-2-[[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-metoxy-9,16-dimetyl-2-oxo-7-(2-oxoetyl)-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-6-yl]oxy]-6-metyloxan-3-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 885.09
Formel vikt 884.5246
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.