missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-O-(Alfa-D-Galactopyranosyl)-D-galaktos, TRC

Produktkod. 30179380
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179380 10 mg
30179566 1 mg
30178937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15470010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93601-68-4
Molekylformel C12 H22 O11
Molekylvikt (g/mol) 342.3
IUPAC-namn (3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymetyl)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
Formel vikt 342.1162
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.