Läs mer
2-O-(Alpha-D-Glucopyranosyl)-D-galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-O-(a-D-Glucopyranosyl)-D-galactose |
| CAS | 7368-73-2 |
| Molekylformel | C12 H22 O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2/t4-,5+,6-,7+,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C=O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.3 |
| Formel vikt | 342.1162 |