Läs mer
2-O-alfa-D-glucopyranosyl-L-ascorbinsyra, 98+%
Produktkod. 15438019
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438019 1 g 1g
15448019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66601.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.78 SEK
    396.65 SEK / 1g
    Save 45.13 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 129499-78-1 | C12H18O11 | 338,265 g/mol
2-O-alfa-D-Glukopyranosyl-L-askorbinsyra reducerar de fria radikalerna som uppstår vid UV-bestrålning av huden och minskar avsevärt cellskador och fotoåldring. Det främjar också kollagensyntesen. Det kan fungera som en antioxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-O-alfa-D-Glukopyranosyl-L-askorbinsyra minskar de fria radikalerna som uppstår från UV-bestrålning av huden och minskar avsevärt cellskador och fotoåldring. Det främjar också kollagensyntesen. Det kan fungera som en antioxidant.
Löslighet
Lösligt i vatten. (879 g/L) vid °25 C.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129499-78-1
Molekylformel C12H18O11
Molekylvikt (g/mol) 338.265
MDL-nummer MFCD23701380
InChI-nyckel MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Synonym l-ascorbic acid 2-glucoside, aa-2g, unii-2v52r0nhxw, 2-o-alpha-d-glucopyranosyl-l-ascorbic acid, 2v52r0nhxw, l-ascorbic acid-2-glucoside, ascorbic acid 2-o-glucoside, ascorbyl glucoside, l-ascorbic acid 2-o-alpha-glucoside, l-ascorbicacid2-glucoside
PubChem CID 54693473
ChEBI CHEBI:81685
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3-hydroxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-2H-furan-5-on
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2=C(C(OC2=O)C(CO)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Smältpunkt 158 °C till 163 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (879g/L) vid 25 °C.
Formel vikt 338.26
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.