Läs mer
2-O-Alpha-L-Fucopyranosyl-D-galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-O-a-L-Fucopyranosyl-D-galactose |
| CAS | 24656-24-4 |
| Molekylformel | C12 H22 O10 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-O-(6-Deoxy-alpha-L-galactopyranosyl)-D-galactose, Blood Group H Disaccharide, Fuc1-alpha-2Gal |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O10/c1-3-5(14)7(16)9(18)12(20-3)22-10-8(17)6(15)4(2-13)21-11(10)19/h3-19H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4R,5S,6R)-2-methyl-6-[(3R,4S,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.3 |
| Formel vikt | 326.1213 |