missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(o-Klorofenyl)-1-etoxyletylen (cistransblandning), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(o-Chlorophenyl)-1-ethoxylethylene (cis trans mixture) |
| CAS | 887354-09-8 |
| Molekylformel | C10 H11 Cl O |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO/c1-2-12-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11/h3-8H,2H2,1H3/b8-7- |
| LEDER | CCO\C=C/c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1-kloro-2-[(Z)-2-etoxyetenyl]bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.65 |
| Formel vikt | 182.0498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?