Läs mer
2-(o-hydroxifenyl)bensoxazol, MP Biomedicals
Produktkod. 11461306 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461306 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11461306 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520471505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1250.22 SEK / 5g
    Save 64.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(O-Hydroxyphenyl)Benzoxazole
CAS 835-64-3
Molekylformel C13H9NO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-2-hydroxyphenyl benzoxazole, 6-3h-1,3-benzoxazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-2-benzoxazolyl phenol, ghgzvwotjdlrey-uhfffaoysa-n, phenol, benzoxazolyl, acmc-209psp, 2-2'-hydroxyphenyl benzoxazole, 2,4-cyclohexadien-1-one, 6-2 3h-benzoxazolylidene
InChI-nyckel UWUSYRFTCSSHAJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=C3C=CC=CC3=O)O2
IUPAC-namn 6-(3H-1,3-bensoxazol-2-yliden)cyklohexa-2,4-dien-1-on
Molekylvikt (g/mol) 211.22
PubChem CID 6744797
Formel vikt 211.22