missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-O-Methyl Adenosine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-Methyl Adenosine-D3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1/i1D3 |
| Formel vikt | 284.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?