Läs mer
2'-O-Methyl Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-Methyl Adenosine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 281.1124 |