Läs mer
2-O-Methyl-Alpha-D-N-acetylneuraminic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-O-Methyl-a-D-N-acetylneuraminic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO9/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(21-2,11(19)20)22-10(8)9(18)7(17)4-14/h6-10,14,16-18H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15)(H,19,20)/t6-,7+,8+,9+,10+,12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 323.1216 |