missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-O-Methyl-Beta-D-N-acetylneuraminic Acid, Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-O-Methyl-beta-D-N-acetylneuraminic Acid','Methyl Ester |
| CAS | 6730-43-4 |
| Molekylformel | C13H23NO9 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO9/c1-6(16)14-9-7(17)4-13(22-3,12(20)21-2)23-11(9)10(19)8(18)5-15/h7-11,15,17-19H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16)/t7-,8+,9+,10+,11+,13-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@]1(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-2-methoxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.32 |
| Formel vikt | 337.1373 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?