Läs mer
2-O-Methyl-Beta-D-N-acetylneuraminic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-O-Methyl-beta-D-N-acetylneuraminic Acid Sodium Salt |
| CAS | 63879-76-5 |
| Molekylformel | C12H20NNaO9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-O-Methyl-N-acetyl-β-neuraminic Acid, N-Acetyl-β-neuraminic Methyl Glycoside Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO9.Na/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(21-2,11(19)20)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7+,8+,9+,10+,12-;/m0./s1 |
| LEDER | O=C([C@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@H](O)[C@H](O)CO)OC)O[Na] |
| IUPAC-namn | sodium (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-2-methoxy-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.28 |
| Formel vikt | 345.1 |