Läs mer
2’-O-Methyl Cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-Methyl Cytidine |
| CAS | 2140-72-9 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | O2'-Methylcytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.24 |
| Formel vikt | 257.1012 |