Läs mer
2-O-Methyl-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-O-Methyl-D-glucose |
| CAS | 2140-41-2 |
| Molekylformel | C7 H14 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-5(10)4(9)3(2-8)13-7(6)11/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7?/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxane-2,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.183 |
| Formel vikt | 194.079 |