Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-Metyladenosin, 99 %
Produktkod. 15446649
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446649 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15446649 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64922.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2140-79-6 | C11H15N5O4 | 281.27 g/mol
2'-O-Metyladenosin är en analog av adenosin som används för att framställa nukleosidderivat som hämmare av RNA-beroende RNA-viralt polymeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2 -O-Metyladenosine är en analog av adenosin som används
för ′att framställa nukleosidderivat som hämmare av RNA-beroende RNA-viralt polymeras.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara borta från st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-O-Methyladenosine
CAS 2140-79-6
Färg Vitt
Molekylformel C11H15N5O4
MDL-nummer MFCD00056002
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-o-methyladenosine, adenosine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol, unii-02yx82ihz5, chembl73237, 2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxy-tetrahydrofuran-3-ol, cordysinin b
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel FPUGCISOLXNPPC-IOSLPCCCSA-N
LEDER CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroximetyl)-4-metoxioxolan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 281.27
PubChem CID 102213
ChEBI CHEBI:69426
Formel vikt 281.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.