Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-metylcytidin, 99 %
Produktkod. 15406959
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406959 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15406959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65528.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2140-72-9 | C10H15N3O5 | 257.246 g/mol
2'-O-metylcytidin används vid framställning av nukleosidderivat som hämmare av RNA-beroende RNA-viralt polymeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2 -O-Methylcytidin används vid framställning av
nukleosidderivat ′som inhibitorer av RNA-beroende RNA-viralt polymeras.
Löslighet
Löslig i DMSO.
Anteckningar
Ljus& Luftkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-O-Methylcytidine
CAS 2140-72-9
Färg Vitt
Molekylformel C10H15N3O5
MDL-nummer MFCD00056067
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-o-methylcytidine, cytidine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl cytidine, o 2'-methylcytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, 2'-o-methyl-cytidine, o-2-methylcytidine, o2'-methylcytidine, 2-o-methylcytidine, 2/'-o-methylcytidine
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
InChI-nyckel RFCQJGFZUQFYRF-ZOQUXTDFSA-N
LEDER COC1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)CO)O
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)-3-metoxioxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 257.246
PubChem CID 150971
ChEBI CHEBI:19228
Formel vikt 257.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.