Läs mer
2'-O-metylguanosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467069
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467069 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15467069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65770.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2140-71-8
Molekylformel C11H15N5O5
Molekylvikt (g/mol) 297.27
MDL-nummer MFCD00057053
InChI-nyckel OVYNGSFVYRPRCG-YPLCUDRINA-N
Synonym 2'-o-methylguanosine, 2'-o-methyl guanosine, 2'-o-methyl-guanosine, guanosine, 2'-o-methyl, unii-w722h4pa1s, 2-amino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxyoxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-o-methylguanosine
PubChem CID 188959
ChEBI CHEBI:19229
LEDER CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-O-Methylguanosine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)-3-metoxioxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Formel vikt 297.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2'-O-Methylguanosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-O-Methylguanosine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.