Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-metyluridin, 99 %
Produktkod. 15466629
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466629 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15466629 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64897.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2140-76-3 | C10H14N2O6 | 258.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-O-Methyluridine
CAS 2140-76-3
Färg Vitt
Molekylformel C10H14N2O6
MDL-nummer MFCD00056054
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-o-methyluridine, uridine, 2'-o-methyl, 1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, o 2'-methyluridine, 2-o-methyluridine, 2'-o-methyl uridine, unii-399vzb6tmb, 399vzb6tmb, 2'-o-methyl-uridine, um
InChI-nyckel SXUXMRMBWZCMEN-ZOQUXTDFSA-N
LEDER COC1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)-3-metoxioxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 258.23
PubChem CID 102212
ChEBI CHEBI:19227
Formel vikt 258.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.