Läs mer
2'-O-Monobutyryladenosine-3', 5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-Monobutyryladenosine-3', 5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 55443-13-5 |
| Molekylformel | C14H17N5NaO7P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2'-O-MB-cAMP, Adenosine Cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate) 2'-Butanoate Monosodium Salt, 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin Adenosine Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N5O7P.Na/c1-2-3-8(20)25-11-10-7(4-23-27(21,22)26-10)24-14(11)19-6-18-9-12(15)16-5-17-13(9)19;/h5-7,10-11,14H,2-4H2,1H3,(H,21,22)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/t7-,10-,11-,14-;/m1./s1 |
| LEDER | CCCC(O[C@H]1[C@H](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)O[C@@]4([H])[C@@]1([H])OP([O-])(OC4)=O)=O.[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium (4aR,6R,7R,7aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-7-(butyryloxy)tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-olate 2-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.28 |
| Formel vikt | 398.09 |