Läs mer
2'-O-Rhamnosylicariside II, MedChemExpress
Beskrivning
2'-O-Rhamnosylicariside II is a flavonoid glycoside compound and might be beneficial for improving postmenopausal osteoporosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-Rhamnosylicariside II |
| CAS | 135293-13-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H40O14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (151.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=C(C/C=C(C)\C)C(O)=CC(O)=C15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 660.66 |
| Formel vikt | 660.66 |
| Visa mer |