Läs mer
2-Octadecyleicosanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Octadecyleicosanoic Acid |
| CAS | 108293-08-9 |
| Molekylformel | C38H76O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H76O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38(39)40)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3,(H,39,40) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-octadecylicosanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 565.01 |
| Formel vikt | 564.5845 |