missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Octadecyloxy)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Octadecyloxy)ethanol |
| CAS | 2136-72-3 |
| Molekylformel | C20 H42 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Octadecoxyethanol, 2-Octadecyloxy-1-ethanol, 3-Oxa-1-heneicosanol, Ethylene Glycol Monooctadecyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-octadecoxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.546 |
| Formel vikt | 314.318 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?