Läs mer
(+/-)-2-Octanol, 98%
Produktkod. 11399559
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399559 100 mL 100ml
11418826 500 mL 500ml
11428826 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16985.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
(± )-2-Octanol används i smakämnen, färger och beläggningar, skumdämpande medel, lågflyktiga lösningsmedel, smörjmedel, bränslen, färger och beläggningar. Den används som skummare i mineralflotation och vätmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av ytaktiva ämnen, kosmetiska mjukgörande estrar och mjukgörare. Vidare används det också som ett reagens vid syntes av farmaceutiska föreningar och piperinderivat. Utöver detta anses det vara ett alternativ till 2-etylhexanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-2-Octanol används i smakämnen, färger och beläggningar, skumdämpande medel, lågflyktiga lösningsmedel, smörjmedel, bränslen, färger och beläggningar. Den används som skummare i mineralflotation och vätmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av ytaktiva ämnen, kosmetiska mjukgörande estrar och mjukgörare. Vidare används det också som ett reagens vid syntes av farmaceutiska föreningar och piperinderivat. Utöver detta anses det vara ett alternativ till 2-etylhexanol.
Löslighet
Blandbar med dietyleter, aceton, alkohol, vanligaste organiska lösningsmedel, aromatiska och alifatiska kolväten. Något blandbar med kallt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-96-6
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.231
MDL-nummer MFCD00004591
InChI-nyckel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-namn oktan-2-ol
LEDER CCCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Octanol
Smältpunkt -38°C
Densitet 0.819
Kokpunkt 179°C to 180°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1719325
Merck Index 14,6752
Löslighetsinformation Miscible with diethyl ether,acetone,alcohol,most common organic solvents,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with cold water.
Formel vikt 130.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-2-Octanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Octanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.