Läs mer
2-Octanone, 98%
Produktkod. 11444753
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444753 250 mL 250ml
11434753 1000 mL 1000ml
11454753 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11643.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
2-Octanone används i parfymer, högkokande lösningsmedel, speciellt för epoxihartsbeläggningar och i läderfinish. Det används i smakämnen, luktämnen. Det kan fungera som rodnadsmedel för nitrocellulosalacker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Octanone används i parfymer, högkokande lösningsmedel, speciellt för epoxihartsbeläggningar och i läderfinish. Det används i smakämnen, luktämnen. Det kan fungera som rodnadsmedel för nitrocellulosalacker.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-13-7
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00009540
InChI-nyckel ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
IUPAC-namn oktan-2-en
LEDER CCCCCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Octanone
Smältpunkt -16°C
Densitet 0.819
Kokpunkt 172°C to 173°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 250 mL
Beilstein 635843
Merck Index 14,4711
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.