Läs mer
2-Octanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Octanone |
| CAS | 111-13-7 |
| Molekylformel | C8 H16 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Octanone, 2-Oxooctane, Hexyl methyl ketone, Methyl hexyl ketone, Methyl n-hexyl ketone, NSC 3712, NSC 5936, n-Hexyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | octan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |