Läs mer
2-okt-4-ett, 97 %
Produktkod. 11405906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405906 1 g 1g
11415906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22250.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4643-27-0 | C8H14O | 126,199 g/mol
Reaktant i den rodiumkatalyserade asymmetriska ringöppningen av oxabicykliska alkener med organoboronsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel Reaktant i den rodiumkatalyserade asymmetriska ringöppningen av
oxabicykliska alkener med organoboronsyror.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4643-27-0
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00061023
InChI-nyckel FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-octen-4-one, propenyl butyl ketone, butyl propenyl ketone, unii-c9nb51lmxt, 2-octen-4-one natural, fema no. 3603, c9nb51lmxt, e-oct-2-en-4-one, 2e-oct-2-en-4-one, 2e-2-octen-4-one
PubChem CID 5365891
IUPAC-namn (E)-okt-2-en-4-on
LEDER CCCCC(=O)C=CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Octen-4-one
Densitet 0.85
Kokpunkt 65°C (15 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.