Läs mer
2-Octene, cis + trans, 98 %
Produktkod. 11326686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326686 25 g 25g
11316686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03862.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 111-67-1 | C8H16 | 112,216 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-67-1
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.216
MDL-nummer MFCD00009532
InChI-nyckel ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC-namn (E)-okt-2-en
LEDER CCCCCC=CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Octene
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 0.715
Kokpunkt 123 °C till 125 °C
Flampunkt 14 °C (57 °F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1719495
Formel vikt 112.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.