Läs mer
2-Octyl-1-tetradecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Octyl-1-tetradecanol |
| CAS | 182176-43-8 |
| Molekylformel | C22H46O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H46O/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-16-18-20-22(21-23)19-17-15-10-8-6-4-2/h22-23H,3-21H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-octyltetradecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.6 |
| Formel vikt | 326.3549 |