missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Octyl-1-tetradecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Octyl-1-tetradecanol |
| CAS | 182176-43-8 |
| Molekylformel | C22H46O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H46O/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-16-18-20-22(21-23)19-17-15-10-8-6-4-2/h22-23H,3-21H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-octyltetradecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.6 |
| Formel vikt | 326.3549 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?