Läs mer
2-Octyldodecane-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyldodecanol |
| CAS | 5333-42-6 |
| Molekylformel | C20 H42 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Octyldodecanol, (2RS)-2-octyldodecan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-octyldodecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.55 |
| Formel vikt | 298.3236 |