Läs mer
2-oktynsyra, 98 %
Produktkod. 11435067
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435067 100 g 100g
11415067 5 g 5g
11425067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21957.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 5663-96-7 | C8H12O2 | 140,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5663-96-7
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.182
MDL-nummer MFCD00004364
InChI-nyckel BQDKCWCMDBMLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octynoic acid, 2-octyn-1-oic acid, m-pentyl propiolate, propiolic acid, pentyl, propiolic acid, pentyl ester, pentylpropiolic acid, 2-oa, 2-octynoicacid, acmc-1apg2, epitope id:137475
PubChem CID 21872
ChEBI CHEBI:60295
IUPAC-namn okt-2-ynsyra
LEDER CCCCCC#CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Octynoic acid
Densitet 0.961
Kokpunkt 148 °C till 149 °C (19 mmHg)
Flampunkt 101 °C (96 °C)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 140.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.