Läs mer
2-Oleoyl Glycerol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oleoyl Glycerol-d5 |
| CAS | 946524-37-4 |
| Molekylformel | C21H35D5O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | (1,1,2,3,3-pentadeuterio-1,3-dihydroxypropan-2-yl) (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.57 |
| Formel vikt | 361.324 |