Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Produktkod. 17964242 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17964242 1 g
1 options
Produktkod. 17964242 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27182310
2'-OMe-Ac-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-Ac-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
Drag:
• HPLC-renhet —≥98,0%; Summan av PIII-föroreningar (140-152 ppm)≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥98,0 %
Formatera Amber flaska (20-400 finish hals stil)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Beskrivning Sockel: C
Sockelskydd: Ac
Molekylvikt (g/mol) 801,86 g/mol
Produkttyp 2in-OMe-Ac-C CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad, snabb avskyddning
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet ≥98 % (HPLC)
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-acetyl-2'-O-metyl-cytidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C42H52N5O9P
CAS 199593-09-4