Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
2'-OMe-Ac-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
• HPLC-renhet —≥98,0%; Summan av PIII-föroreningar (140-152 ppm)≤ 0,5 %
Specifikationer
Specifikationer
| 31P NMR renhet | ≥98 % |
| Formatera | Amber flaska (28-400 finish hals stil) |
| För användning med (utrustning) | MerMade synthesizers |
| Beskrivning | Sockel: C Sockelskydd: Ac |
| Molekylvikt (g/mol) | 801,86 g/mol |
| Produkttyp | 2in-OMe-Ac-C CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Cytidin (C) |
| Reagensfunktioner | 2-i-OMe modifierad, snabb avskyddning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |