Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Bz-A Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Produktkod. 17984162 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17984162 1 g
1 options
Produktkod. 17984162 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27184210
2'-OMe-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
Drag:
• HPLC-renhet —≥98,0%; Summan av icke-primära toppar 140-152 ppm:≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥98,0 %
Formatera Amber flaska (20-400 finish hals stil)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Beskrivning Bas: A
Basskydd: Bz
Molekylvikt (g/mol) 887,97 g/mol
Produkttyp 2i-OMe-Bz-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N6-bensoyl-2'-O-metyl-adenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C48H54N7O8P
CAS 110782-31-5