Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Bz-A Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Produktkod. 17947102 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17947102 1 g
1 options
Produktkod. 17947102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27184211
 Begränsad artikel
I lager
2'-OMe-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl) -N6 -bensoyl-2'-O-metyl-adenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
• Molekylformel: C 48 H 54 N 7 O 8
•P Bas: A
•Basskydd: Bz
•Formelvikt: 887,97 g/mol
•CAS-nummer: 110782-31-5
•HPLC-renhet:≥ 98,0%; Summan av icke-primära toppar 140-152 ppm:≤ 0,5 %
•31P NMR-renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp 2i-OMe-Bz-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
Form Pulver