Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-OMe-C Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. 17997152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17997152 1 g
1 options
Produktkod. 17997152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27204304
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
2'-OMe-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl) -N4 -acetyl-2'-O-metyl-cytidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 42 H 52 N 5 O 9
•P Bas: C
Basskydd: Ac
Formelvikt: 801,86 g/mol
CAS-nummer: 199593-09-4
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet:≤ 0,01%; Enstaka kritisk förorening≤ 0,3 %
31P NMR-renhet: >99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 2i-OMe-C CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver