Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-OMe-G Phosphoramidite , 20-400 finish flaska
Produktkod. 17967112 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17967112 1 g
1 options
Produktkod. 17967112 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27204610
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
2'-OMe-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl) -N2- isobutyryl-2'-O-metyl-guanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 45 H 56 N 7 O 9 P
Bas: G
Basskydd: iBu
Formelvikt: 869,9 g/mol
CAS-nummer: 150780-67-9
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet:≤ 0,01%; Enstaka kritisk förorening≤ 0,3 %
31P NMR-renhet: >99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp 2in-OMe-G CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver