Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Produktkod. 17954172 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17954172 1 g
1 options
Produktkod. 17954172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27184610
2'-OMe-iBu-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-iBu-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
Drag:
• HPLC-renhet —≥98,0%; Summan av icke-primära toppar 140-152 ppm:≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥98,0 %
Formatera Amber flaska (20-400 finish hals stil)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Beskrivning Bas: G
Basskydd: iBu
Molekylvikt (g/mol) 869,9 g/mol
Produkttyp 2in-OMe-iBu-G CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet ≥98,0 % (HPLC)
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-metyl-guanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C45H56N7O9P
CAS 150780-67-9