Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Produktkod. 17907112 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
Produktkod. 17907112
Brand: Thermo Scientific™ 27184611
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2'-OMe-iBu-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-iBu-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl) -N2- isobutyryl-2'-O-metyl-guanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 45 H 56 N 7 O 9 P
Bas: G
Basskydd: iBu
Formelvikt: 869,9 g/mol
CAS-nummer: 150780-67-9
HPLC-renhet:≥ 98,0%; Summan av icke-primära toppar 140-152 ppm:≤ 0,5 %
31P NMR-renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp 2in-OMe-iBu-G CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
Form Pulver