Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-PAC-A Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Produktkod. 17927132 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17927132 1 g
1 options
Produktkod. 17927132 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27182210
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
2'-OMe-PAC-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-PAC-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används vanligtvis för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl) -N6- fenoxiacetyl-2'-O-metyl-adenosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 49 H 56 N 7 O 9 P
Bas: A
Basskydd: PAC
Formelvikt: 918,0 g/mol
CAS-nummer: 128219-82-9
HPLC-renhet:≥ 98,0 %
31P NMR-renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp 2in-OMe-PAC-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad, snabb avskyddning
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
Form Pulver