Läs mer
Thermo Scientific™ 2'-OMe-U Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
2'-OMe-U CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta MerMade synthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-O-metyl-uridin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 40 H 56 N 7 O 9
•P Bas: U
•Formelvikt: 760,8 g/mol
•CAS-nummer: 110764-79-9
•HPLC-renhet:≥ 98,0%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm:≤ 0,5 %
•31P NMR-renhet:≥ 98,0 %
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MerMade synthesizers |
| Produkttyp | 2i-OMe-U CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Uridin (U) |
| Reagensfunktioner | 2-i-OMe modifierad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 98% |
| Kvantitet | 1 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | Standard |
| Visa mer |