Läs mer
2-Oxa-1,4-butanediol diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxa-1,4-butanediol diacetate |
| CAS | 59278-00-1 |
| Molekylformel | C7 H12 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 66U76, Acyclovir step B, Aciclovir stage 2, GR47057X |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O5/c1-6(8)11-4-3-10-5-12-7(2)9/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCOCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-(acetyloxymethoxy)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0685 |