Läs mer
2-oxa-5-azaspiro[3,4] oktanoxalat, 96 %
Produktkod. 15484248
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484248 500 mg 500mg
15474248 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57854.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1389264-18-9 | C8H13NO5 | 203,194 g/mol
Spiroformer av laktoner och oxaziner kan användas som leukofärgämnen, genom att ofta uppvisa kromism - reversibelt växlande mellan deras färglösa och färgade former. Spiroföreningar används som fotokroma material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Spiroformer av laktoner och oxaziner kan användas som leukofärgämnen, genom att ofta uppvisa kromism - reversibelt växlande mellan deras färglösa och färgade former. Spiroföreningar används som fotokroma material.
Löslighet
Bryts ner i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara behållaren i ett svalt, kylt, välventilerat utrymme. Fuktkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1389264-18-9
Molekylformel C8H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 203.194
MDL-nummer MFCD18325162
InChI-nyckel JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-aza-spiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane, hemioxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
PubChem CID 72207353
IUPAC-namn 2-oxa-5-azaspiro[3.4]oktan;oxalsyra
LEDER C1CC2(COC2)NC1.C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
Formel vikt 203.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.